Tisk…
2-Chloro-5-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-picoline
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 953 CZK
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Chloro-5-methylpyridine
2-Chloro-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Bod varu: 97 °C/30mmHg
Hustota: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792460
CAS číslo: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0