Tisk…
2-Chloro-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-picoline
OR13604-100G OR13604-25G OR13604-500G
APOSOR13604-100GEA 1240 CZK
APOSOR13604-100G APOSOR13604-25G APOSOR13604-500G
2-Chloro-4-methylpyridine
2-Chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆ClN
Bod varu: 194…195 °C
Hustota: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023418
CAS číslo: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2