Tisk…
4-Nitropyridin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13602-1G OR13602-250MG
APOSOR13602-1GEA 1040 CZK
APOSOR13602-1G APOSOR13602-250MG
4-Nitropyridin-2-amine 98%
4-Nitropyridin-2-amine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114148
CAS číslo: 4487-50-7