Tisk…
2-Acetyl-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 622 CZK
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 209 °C
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658292
CAS číslo: 6940-57-4