Tisk…
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonyl urea
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 17690 CZK
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₃S
Bod tání: 169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00518656
CAS číslo: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4