Tisk…
2-Methyl-1-butene-3-yne 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbut-1-en-3-yne
OR13594-25G OR13594-5G
APOSOR13594-25GEA 0 CZK
APOSOR13594-25G APOSOR13594-5G
2-Methyl-1-butene-3-yne 97%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Vzorec: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Bod varu: 32…33 °C
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,694 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008599
CAS číslo: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I