1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR13592-100G
OR13592-25G
OR13592-500G
APOSOR13592-100GEA
910
CZK
APOSOR13592-100G
APOSOR13592-25G
APOSOR13592-500G
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
1,2-Dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
Vzorec:
C₆H₁₂N₂ Bod varu: 125 °C Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036056 CAS číslo: 4271-96-9 EINECS: 224-262-2 UN: 3267 ADR: 8,III |