Tisk…
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Cyclohexenyl)acetylene, 1-Ethynylcyclohexene
OR13588-25G
APOSOR13588-25GEA 3770 CZK
APOSOR13588-25G
1-Ethynyl-1-cyclohexene
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Vzorec: C₈H₁₀
MW: 106,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001568
CAS číslo: 931-49-7