5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13583-1G
OR13583-5G
OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA
705
CZK
APOSOR13583-1G
APOSOR13583-5G
APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇BrN₂ Bod tání: 185…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03990484 CAS číslo: 156454-43-2 |