Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1357-25G OR1357-5G OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA 1330 CZK
APOSOR1357-25G APOSOR1357-5G APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₉H₁₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463245
CAS číslo: 4543-58-2