Tisk…
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-1-phenylethanol
OR13560-1G
APOSOR13560-1GEA 23080 CZK
APOSOR13560-1G
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00854219
CAS číslo: 15990-45-1