4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR1355-25G
OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA
1450
CZK
APOSOR1355-25G
APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₁₃ClO₂S MW: 232,73 g/mol Bod tání: 78…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007449 CAS číslo: 15084-51-2 UN: 3261 ADR: 8,II |