Dietylmalonát 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Propanedioic acid diethyl ester, Malonic acid diethyl ester
OR1354-10KG
OR1354-2.5KG
OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA
8270
CZK
APOSOR1354-10KG
APOSOR1354-2.5KG
APOSOR1354-500G
Dietylmalonát 99%
Dietylmalonát
Vzorec:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Bod varu: 199 °C Bod tání: –51 °C Hustota: 1,055 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS číslo: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...