Tisk…
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 1910 CZK
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116183
CAS číslo: 24484-93-3