Tisk…
2-Quinolinecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 622 CZK
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
Bod varu: 160 °C/23mmHg
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134341
CAS číslo: 1436-43-7