Tisk…
4-Chloropicolinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 705 CZK
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
4-Chloropicolinic acid
4-Chloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191400
CAS číslo: 5470-22-4