Tisk…
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 1820 CZK
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00245084
CAS číslo: 13156-95-1