8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR13482-1G
OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA
18290
CZK
APOSOR13482-1G
APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₀H₈ClNO₃S MW: 257.7 g/mol Bod tání: 135…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02752892 CAS číslo: 90429-62-2 UN: 1759 ADR: 8 III |