Tisk…
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Methyluracil-5-sulphonyl chloride
OR13481-1G
APOSOR13481-1GEA 14680 CZK
APOSOR13481-1G
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₄S
MW: 224,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00476725
CAS číslo: 6461-30-9
UN: 1759
ADR: 8,III