Tisk…
5-Amino-2-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 705 CZK
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006243
CAS číslo: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3