Tisk…

Indole-6-carbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 622 CZK
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016732
CAS číslo: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR