Tisk…
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1346-1G OR1346-5G OR1346-25G
APOSOR1346-1GEA 3870 CZK
APOSOR1346-1G APOSOR1346-5G APOSOR1346-25G
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone
Vzorec: C₈H₈BrNO₃S
Bod tání: 158…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941313
CAS číslo: 386715-50-0