Tisk…
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1344-1G OR1344-25G OR1344-5G
APOSOR1344-1GEA 622 CZK
APOSOR1344-1G APOSOR1344-25G APOSOR1344-5G
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₂
Bod tání: 239…242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014562
CAS číslo: 6953-22-6
EINECS: 230-134-7