Tisk…
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 5790 CZK
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod tání: 124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02752887
CAS číslo: 33630-99-8