Tisk…
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13428-100MG OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA 3310 CZK
APOSOR13428-100MG APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₁Cl₂N₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20441445
CAS číslo: 99839-36-8