Tisk…
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR1341-25G
APOSOR1341-25GEA 2480 CZK
APOSOR1341-25G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Bod varu: 216…217 °C
Hustota: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463837
CAS číslo: 41731-83-3