Tisk…
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromoquinolin-8-amine
OR13403-250MG
APOSOR13403-250MGEA 2030 CZK
APOSOR13403-250MG
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
8-Amino-6-bromoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,0700 g/mol
Bod tání: 197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194777
CAS číslo: 57339-57-8