4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13380-1G
OR13380-250MG
OR13380-5G
APOSOR13380-1GEA
4040
CZK
APOSOR13380-1G
APOSOR13380-250MG
APOSOR13380-5G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carbonitrile
Vzorec:
C₃H₂N₄O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00235169 CAS číslo: 156463-85-3 |