3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, HCl
OR1337-1G
OR1337-5G
APOSOR1337-1GEA
5460
CZK
APOSOR1337-1G
APOSOR1337-5G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Vzorec:
C₁₃H₂₁BClNO₂ MW: 269,58 g/mol Bod tání: 234…238 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659921 CAS číslo: 850567-52-1 |