Tisk…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR13363-25G OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA 705 CZK
APOSOR13363-25G APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005238
CAS číslo: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III