Tisk…
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-Amino-4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 5200 CZK
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BClNO₂
MW: 253.54
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659926
CAS číslo: 850567-56-5