Tisk…
Bzl-Pro-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13357-1G OR13357-5G
APOSOR13357-1GEA 1660 CZK
APOSOR13357-1G APOSOR13357-5G
Bzl-Pro-OH
Bzl-Pro-OH
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00235894
CAS číslo: 31795-93-4