Tisk…
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13344-1G OR13344-5G
APOSOR13344-1GEA 622 CZK
APOSOR13344-1G APOSOR13344-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.0900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187112
CAS číslo: 39773-47-2