3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, 3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
OR13342-1G
OR13342-5G
APOSOR13342-1GEA
622
CZK
APOSOR13342-1G
APOSOR13342-5G
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,2151 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00187209 CAS číslo: 5678-45-5 |