4-Aminophthalimide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
OR13335-25G
APOSOR13335-25GEA
2070
CZK
APOSOR13335-25G
4-Aminophthalimide 95+%
4-Aminophthalimide
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041854 CAS číslo: 3676-85-5 |