Tisk…
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-[(Acetylamino)methyl]benzeneboronic acid, (4-(Acetamidomethyl)phenyl)boronic acid
OR1333-250MG OR1333-100MG
APOSOR1333-250MGEA 1620 CZK
APOSOR1333-250MG APOSOR1333-100MG
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193.01 g/mol
Bod tání: 278…280 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659818
CAS číslo: 850568-41-1