Tisk…
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13262-1G OR13262-250MG OR13262-500MG
APOSOR13262-1GEA 9590 CZK
APOSOR13262-1G APOSOR13262-250MG APOSOR13262-500MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03942175
CAS číslo: 15112-98-8