Tisk…
6-Bromopiperonal
Dodavatel: Apollo Scientific
OR13261-100G OR13261-25G
APOSOR13261-100GEA 9230 CZK
APOSOR13261-100G APOSOR13261-25G
6-Bromopiperonal
6-Bromopiperonal
Vzorec: C₈H₅BrO₃
Bod tání: 125…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022952
CAS číslo: 15930-53-7