N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1324-1G
OR1324-250MG
APOSOR1324-1GEA
4240
CZK
APOSOR1324-1G
APOSOR1324-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₄S Bod tání: 136…140 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06659864 CAS číslo: 226396-31-2 |