Tisk…
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13238-1G OR13238-250MG
APOSOR13238-1GEA 827 CZK
APOSOR13238-1G APOSOR13238-250MG
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉NO₅
MW: 211,1715 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058678
CAS číslo: 178686-24-3