Tisk…
4-Amino-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Nitropyridin-4-amine, 3-Nitro-4-pyridylamine, 3-Nitropyridin-4-ylamine
OR13224-25G OR13224-5G
APOSOR13224-25GEA 1210 CZK
APOSOR13224-25G APOSOR13224-5G
4-Amino-3-nitropyridine
4-Amino-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
Bod tání: 200…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160304
CAS číslo: 1681-37-4