Benzotriazol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13222-1KG
OR13222-250G
OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA
1740
CZK
APOSOR13222-1KG
APOSOR13222-250G
APOSOR13222-500G
Benzotriazol
Benzotriazole
Vzorec:
C₆H₅N₃ Bod varu: 204 °C/15mmHg Bod tání: 96…99 °C Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 170 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005699 CAS číslo: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 |