Tisk…

1,2-Dibromobenzene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 1540 CZK
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibromobenzene 98%
1,2-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Bod varu: 224 °C
Bod tání: 44351 °C
Hustota: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000057
CAS číslo: 583-53-9
EINECS: 209-507-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR