2-(Dimethylamino)benzaldehyd 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR13220-1G
OR13220-250MG
APOSOR13220-1GEA
1410
CZK
APOSOR13220-1G
APOSOR13220-250MG
2-(Dimethylamino)benzaldehyd 97%
2-(Dimethylamino)benzaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03407377 CAS číslo: 579-72-6 |