Tisk…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
OR13219-100G OR13219-25G OR13219-5G
APOSOR13219-100GEA 2780 CZK
APOSOR13219-100G APOSOR13219-25G APOSOR13219-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 241…243 °C
Bod tání: 59…64 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000574
CAS číslo: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6