Tisk…
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13216-100G OR13216-2.5KG
APOSOR13216-100GEA 662 CZK
APOSOR13216-100G APOSOR13216-2.5KG
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Vzorec: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Bod varu: 132 °C
Bod tání: 40…45 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149604
CAS číslo: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III