Tisk…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
OR13210-100G OR13210-25G
APOSOR13210-100GEA 1040 CZK
APOSOR13210-100G APOSOR13210-25G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Vzorec: C₁₅H₁₁ClO₂
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001138
CAS číslo: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II