Tisk…
2-Cyanobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Formylbenzonitrile
OR13206-25G OR13206-50G OR13206-5G
APOSOR13206-25GEA 705 CZK
APOSOR13206-25G APOSOR13206-50G APOSOR13206-5G
2-Cyanobenzaldehyde
2-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017503
CAS číslo: 7468-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III