Tisk…
2-Bromo-5-chloroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
OR13198-25G OR13198-5G OR13198-100G
APOSOR13198-25GEA 827 CZK
APOSOR13198-25G APOSOR13198-5G APOSOR13198-100G
2-Bromo-5-chloroanisole
2-Bromo-5-chloroanisole
Vzorec: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790889
CAS číslo: 174913-09-8