3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
OR13197-1G
OR13197-25G
OR13197-5G
APOSOR13197-1GEA
0
CZK
APOSOR13197-1G
APOSOR13197-25G
APOSOR13197-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO MW: 154,593 g/mol Bod varu: 232 °C Bod tání: 27…31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411284 CAS číslo: 3411-03-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...